Stampa…
Methyl-5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzoate
OR33194-1G OR33194-5G
APOSOR33194-1GEA 234 EUR
APOSOR33194-1G APOSOR33194-5G
Methyl-5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate 95%
Methyl-5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₃
Peso molecolare: 259,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659589
CAS Number: 722497-32-7