Stampa…
4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33193-1G OR33193-25G OR33193-5G
APOSOR33193-1GEA 176 EUR
APOSOR33193-1G APOSOR33193-25G APOSOR33193-5G
4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
Peso molecolare: 247,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659581
CAS Number: 79421-40-2