Stampa…
4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutyronitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33190-1G OR33190-5G
APOSOR33190-1GEA 328 EUR
APOSOR33190-1G APOSOR33190-5G
4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutyronitrile 95%
4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutyronitrile
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00158889
CAS Number: 55234-56-5