Stampa…
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl)boronic acid
OR3319-1G OR3319-5G
APOSOR3319-1GEA 299 EUR
APOSOR3319-1G APOSOR3319-5G
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 98%
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid
Formula: C₉H₉BN₂O₃
Peso molecolare: 203,99 g/mol
Punto di fusione: 188…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436062
CAS Number: 913835-70-8