Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride
Formula:
C₉H₁₁BrClNO₂ Peso molecolare: 280.56 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05663802 CAS Number: 42718-20-7 |