Stampa…
1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33178-1G OR33178-5G
APOSOR33178-1GEA 444 EUR
APOSOR33178-1G APOSOR33178-5G
1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone 95%
1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone
Formula: C₁₃H₁₈N₂O
Peso molecolare: 218,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00116065
CAS Number: 30877-81-7