Stampa…
1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33177-1G OR33177-5G
APOSOR33177-1GEA 444 EUR
APOSOR33177-1G APOSOR33177-5G
1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone 95%
1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 220,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00116066
CAS Number: 217489-78-6