Stampa…
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33175-1G OR33175-25G OR33175-5G
APOSOR33175-1GEA 147 EUR
APOSOR33175-1G APOSOR33175-25G APOSOR33175-5G
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425067
CAS Number: 80353-94-2