Stampa…
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33166-1G OR33166-5G
APOSOR33166-1GEA 336 EUR
APOSOR33166-1G APOSOR33166-5G
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid 95%
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791234
CAS Number: 210963-95-4