Stampa…
3-(Methylsulphanyl)benzenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methylsulphanyl)phenol
OR33162-1G OR33162-5G
APOSOR33162-1GEA 234 EUR
APOSOR33162-1G APOSOR33162-5G
3-(Methylsulphanyl)benzenol 95%
3-(Methylsulphanyl)benzenol
Formula: C₇H₈OS
Peso molecolare: 140,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11207488
CAS Number: 3463-03-4