Stampa…
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-2-one
OR33161-1G OR33161-5G
APOSOR33161-1GEA 154 EUR
APOSOR33161-1G APOSOR33161-5G
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetone 95%
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetone
Formula: C₈H₁₂N₂O
Peso molecolare: 152,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03305776
CAS Number: 361343-66-0