Stampa…
7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33159-1G OR33159-5G
APOSOR33159-1GEA 270 EUR
APOSOR33159-1G APOSOR33159-5G
7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 95%
7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formula: C₁₀H₈N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03305760
CAS Number: 866132-04-9