5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33158-1G
OR33158-5G
APOSOR33158-1GEA
538
EUR
APOSOR33158-1G
APOSOR33158-5G
5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03791232 CAS Number: 26990-71-6 |