Stampa…
4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(Oxiran-2-yl)methoxy]benzonitrile
OR33150-1G OR33150-5G
APOSOR33150-1GEA 234 EUR
APOSOR33150-1G APOSOR33150-5G
4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenecarbonitrile 95%
4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenecarbonitrile
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117819
CAS Number: 38791-92-3