Stampa…
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33149-1G OR33149-5G
APOSOR33149-1GEA 234 EUR
APOSOR33149-1G APOSOR33149-5G
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone
Formula: C₁₃H₁₅NO₂
Peso molecolare: 217,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02570851
CAS Number: 453557-75-0