Stampa…
N-(3-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33148-1G OR33148-25G OR33148-5G
APOSOR33148-1GEA 176 EUR
APOSOR33148-1G APOSOR33148-25G APOSOR33148-5G
N-(3-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
N-(3-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Formula: C₁₃H₁₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02187344
CAS Number: 453557-74-9