Stampa…
2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chloro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
OR3314-250MG OR3314-100MG
APOSOR3314-250MGEA 120 EUR
APOSOR3314-250MG APOSOR3314-100MG
2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₃
Peso molecolare: 172,3700 g/mol
Punto di fusione: 263…265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689478
CAS Number: 913835-71-9