Stampa…
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33137-1G OR33137-25G OR33137-5G
APOSOR33137-1GEA 180 EUR
APOSOR33137-1G APOSOR33137-25G APOSOR33137-5G
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95%
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871637
CAS Number: 748807-82-1