1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33130-1G
OR33130-25G
OR33130-5G
APOSOR33130-1GEA
176
EUR
APOSOR33130-1G
APOSOR33130-25G
APOSOR33130-5G
1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone
Formula:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Peso molecolare: 214,23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01443772 CAS Number: 182141-36-2 |