Stampa…
4-Cyanophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
OR3313-25G OR3313-5G OR3313-100G
APOSOR3313-25GEA 43.7 EUR
APOSOR3313-25G APOSOR3313-5G APOSOR3313-100G
4-Cyanophenylboronic acid
4-Cyanophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BNO₂
Peso molecolare: 146,94 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318968
CAS Number: 126747-14-6