Stampa…
2-(4-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33128-1G OR33128-25G OR33128-5G
APOSOR33128-1GEA 176 EUR
APOSOR33128-1G APOSOR33128-25G APOSOR33128-5G
2-(4-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
2-(4-Iodophenoxy)pyrimidine
Formula: C₁₀H₇IN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01443687
CAS Number: 330792-86-4