Stampa…
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33126-1G OR33126-25G OR33126-5G
APOSOR33126-1GEA 161 EUR
APOSOR33126-1G APOSOR33126-25G APOSOR33126-5G
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide
Formula: C₁₀H₁₀INO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01327898
CAS Number: 23779-17-1