Stampa…
N-(4-Chlorobenzyl)urea 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33123-1G OR33123-25G OR33123-5G
APOSOR33123-1GEA 180 EUR
APOSOR33123-1G APOSOR33123-25G APOSOR33123-5G
N-(4-Chlorobenzyl)urea 95%
N-(4-Chlorobenzyl)urea
Formula: C₈H₉ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01314630
CAS Number: 65608-74-4