Stampa…
N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33121-1G OR33121-25G OR33121-5G
APOSOR33121-1GEA 176 EUR
APOSOR33121-1G APOSOR33121-25G APOSOR33121-5G
N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
N-(4-Methylbenzyl)urea
Formula: C₉H₁₂N₂O
Peso molecolare: 164,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01314625
CAS Number: 54582-34-2