Stampa…
3-Cyanophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-cyanophenyl)borane, 3-Cyanobenzeneboronic acid
OR3312-25G OR3312-5G
APOSOR3312-25GEA 35 EUR
APOSOR3312-25G APOSOR3312-5G
3-Cyanophenylboronic acid 98%
3-Cyanophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BNO₂
Peso molecolare: 146,94 g/mol
Punto di fusione: 298 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318967
CAS Number: 150255-96-2