Stampa…
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33118-1G OR33118-5G
APOSOR33118-1GEA 270 EUR
APOSOR33118-1G APOSOR33118-5G
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one 97%
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one
Formula: C₁₂H₁₄BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056661
CAS Number: 178261-64-8