Stampa…
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33117-1G OR33117-5G
APOSOR33117-1GEA 234 EUR
APOSOR33117-1G APOSOR33117-5G
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one
Formula: C₁₂H₁₅NO
Peso molecolare: 189,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056660
CAS Number: 34523-87-0