Stampa…
1-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-3-indoleacetic acid, 2-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
OR33110-25G OR33110-5G
APOSOR33110-25GEA 561 EUR
APOSOR33110-25G APOSOR33110-5G
1-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
1-Methylindol-3-ylacetic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130160
CAS Number: 1912-48-7