Stampa…
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[5-(4-Dimethylaminophenyl)-2-oxazolyl]benzeneboronic acid
OR3311-1G OR3311-250MG
APOSOR3311-1GEA 1420 EUR
APOSOR3311-1G APOSOR3311-250MG
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid 97%
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid
Formula: C₁₇H₁₇BN₂O₃
Peso molecolare: 308,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689479
CAS Number: 380499-66-1