Stampa…
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenol
OR33099-1G OR33099-5G
APOSOR33099-1GEA 270 EUR
APOSOR33099-1G APOSOR33099-5G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol 95%
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128327
CAS Number: 32277-91-1