Stampa…
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33098-1G OR33098-5G
APOSOR33098-1GEA 176 EUR
APOSOR33098-1G APOSOR33098-5G
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one 95%
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one
Formula: C₁₅H₁₅NO
Peso molecolare: 225,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179142
CAS Number: 138716-23-1