Stampa…
2-Amino-1-(2-naphthyl)-1-ethanone hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33096-1G OR33096-5G
APOSOR33096-1GEA 299 EUR
APOSOR33096-1G APOSOR33096-5G
2-Amino-1-(2-naphthyl)-1-ethanone hydrochloride 95%
2-Amino-1-(2-naphthyl)-1-ethanone hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₂ClNO
Peso molecolare: 221,69 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056659
CAS Number: 38061-36-8