Stampa…
6-Indoleboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3309-1G OR3309-5G OR3309-25G
APOSOR3309-1GEA 43.5 EUR
APOSOR3309-1G APOSOR3309-5G APOSOR3309-25G
6-Indoleboronic acid 95%
6-Indoleboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
Punto di fusione: 177…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095176
CAS Number: 147621-18-9