Stampa…
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33089-1G OR33089-5G
APOSOR33089-1GEA 183 EUR
APOSOR33089-1G APOSOR33089-5G
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-hydroxy-7,8-dimethylquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₅NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665075
CAS Number: 53164-33-3