Stampa…
4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]phenol
OR33060-1G OR33060-25G OR33060-5G
APOSOR33060-1GEA 176 EUR
APOSOR33060-1G APOSOR33060-25G APOSOR33060-5G
4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol 95%
4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Peso molecolare: 203,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215380
CAS Number: 75999-06-3