Stampa…
5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33058-1G OR33058-5G
APOSOR33058-1GEA 538 EUR
APOSOR33058-1G APOSOR33058-5G
5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₁N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056657
CAS Number: 886361-96-2