3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33055-1G
OR33055-5G
APOSOR33055-1GEA
336
EUR
APOSOR33055-1G
APOSOR33055-5G
3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol 95%
3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol
Formula:
C₁₂H₁₆O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08056650 CAS Number: 274907-08-3 |