Stampa…
2-[Cyclohexyl(methyl)amino]nicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33054-1G OR33054-5G
APOSOR33054-1GEA 270 EUR
APOSOR33054-1G APOSOR33054-5G
2-[Cyclohexyl(methyl)amino]nicotinic acid 95%
2-[Cyclohexyl(methyl)amino]nicotinic acid
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056648
CAS Number: 886361-91-7