Stampa…
Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33051-1G OR33051-5G OR33051-25G
APOSOR33051-1GEA 176 EUR
APOSOR33051-1G APOSOR33051-5G APOSOR33051-25G
Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Formula: C₇H₁₁N₃O₂
Peso molecolare: 169,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659569
CAS Number: 885949-78-0