Stampa…
(1-Benzyl-3-piperidinyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33044-1G OR33044-5G OR33044-25G
APOSOR33044-1GEA 122 EUR
APOSOR33044-1G APOSOR33044-5G APOSOR33044-25G
(1-Benzyl-3-piperidinyl)methanol 95%
(1-Benzyl-3-piperidinyl)methanol
Formula: C₁₃H₁₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 85387-44-6