Stampa…
6-Piperidinonicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33039-1G OR33039-5G
APOSOR33039-1GEA 232 EUR
APOSOR33039-1G APOSOR33039-5G
6-Piperidinonicotinic acid 95%
6-Piperidinonicotinic acid
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791231
CAS Number: 120800-50-2