Stampa…
5-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-carboxyphenylboronic acid
OR3303-1G OR3303-5G
APOSOR3303-1GEA 65.5 EUR
APOSOR3303-1G APOSOR3303-5G
5-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
5-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BClO₄
Peso molecolare: 200,3800 g/mol
Punto di fusione: 228…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08689491
CAS Number: 913835-75-3