Stampa…
2,6-Dibromopyridine N-Oxide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dibromopyridine 1-oxide, 2,6-Dibromopyridin-1-ium-1-olate
OR33007-1G OR33007-5G
APOSOR33007-1GEA 94.5 EUR
APOSOR33007-1G APOSOR33007-5G
2,6-Dibromopyridine N-Oxide 97%
2,6-Dibromopyridine N-Oxide
Formula: C₅H₃Br₂NO
Peso molecolare: 252,89 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234019
CAS Number: 25373-69-7