Stampa…
[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol, 3-Hydroxymethyl-5-phenylisoxazole
OR33005-1G OR33005-5G
APOSOR33005-1GEA 168 EUR
APOSOR33005-1G APOSOR33005-5G
[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol 95%
[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,1840 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01444104
CAS Number: 1619-37-0