Stampa…
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33002-1G OR33002-5G
APOSOR33002-1GEA 299 EUR
APOSOR33002-1G APOSOR33002-5G
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine 95%
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine
Formula: C₁₄H₁₄ClN₃O
Peso molecolare: 275,74 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00754198
CAS Number: 343373-72-8