3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O Punto di fusione: 90…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01940432 CAS Number: 144026-74-4 |