Stampa…
2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32998-1G OR32998-5G
APOSOR32998-1GEA 336 EUR
APOSOR32998-1G APOSOR32998-5G
2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(5-iodo-2-pyridinyl)acetamide
Formula: C₇H₆ClIN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01315229
CAS Number: 343373-23-9