Stampa…
4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
OR32995-1G OR32995-25G OR32995-5G
APOSOR32995-1GEA 147 EUR
APOSOR32995-1G APOSOR32995-25G APOSOR32995-5G
4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
Peso molecolare: 244,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456170
CAS Number: 57728-67-3