Stampa…
1-Phenylisatin 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Phenylindoline-2,3-dione, 1-Phenylindoline-2,3-dione, N-Phenylisatin, N-Phenyl-1H-indole-2,3-dione, 1-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, 1-Phenyl-1H-indole-2,3-dione
OR32991-5G OR32991-25G
APOSOR32991-5GEA 112 EUR
APOSOR32991-5G APOSOR32991-25G
1-Phenylisatin 97%
1-Phenylisatin
Formula: C₁₄H₉NO₂
Peso molecolare: 223,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082681
CAS Number: 723-89-7