Stampa…
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3299-1G OR3299-5G
APOSOR3299-1GEA 59.7 EUR
APOSOR3299-1G APOSOR3299-5G
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO₂
Peso molecolare: 179,65 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844587
CAS Number: 27960-59-4